Drukuj
2,6-Difluoro-3-methoxybenzonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC303022-5G PC303022-1G PC303022-25G
APOSPC303022-5GEA 1120 PLN
APOSPC303022-5G APOSPC303022-1G APOSPC303022-25G
2,6-Difluoro-3-methoxybenzonitrile 98%
2,6-Difluoro-3-methoxybenzonitrile
Formuła: C₈H₅F₂NO
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115902
Numer CAS: 886498-35-7
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III