Drukuj
2,4-Difluoro-3-methoxybenzonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC303018-10G PC303018-5G PC303018-1G
APOSPC303018-10GEA 5220 PLN
APOSPC303018-10G APOSPC303018-5G APOSPC303018-1G
2,4-Difluoro-3-methoxybenzonitrile 98%
2,4-Difluoro-3-methoxybenzonitrile
Formuła: C₈H₅F₂NO
Temp. topnienia: 44…46 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 220353-20-8