Drukuj
2,3-Difluoro-6-methoxybenzonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC303016-10G PC303016-5G PC303016-1G PC303016-25G
APOSPC303016-10GEA 2320 PLN
APOSPC303016-10G APOSPC303016-5G APOSPC303016-1G APOSPC303016-25G
2,3-Difluoro-6-methoxybenzonitrile 98%
2,3-Difluoro-6-methoxybenzonitrile
Formuła: C₈H₅F₂NO
MW: 169.13 g/mol
Temp. topnienia: 79…82 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04116019
Numer CAS: 221202-34-2
Jednostka: 3439
ADR: 6.1 III