Drukuj
2,3,5-Trifluorobenzylamine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (2,3,5-Trifluorophenyl)methanamine
PC303012-5G PC303012-1G
APOSPC303012-5GEA 1480 PLN
APOSPC303012-5G APOSPC303012-1G
2,3,5-Trifluorobenzylamine 97%
2,3,5-Trifluorobenzylamine
Formuła: C₇H₆F₃N
Temp. Wrzenia: 73 °C/3mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00236314
Numer CAS: 244022-72-8
Jednostka: 2735
ADR: 8,III