Drukuj
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC303003-10G PC303003-5G PC303003-1G
APOSPC303003-10GEA 1690 PLN
APOSPC303003-10G APOSPC303003-5G APOSPC303003-1G
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formuła: C₈H₄F₄O₃
MW: 224.11 g/mol
Temp. topnienia: 89…93 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11519333
Numer CAS: 1092460-83-7