Drukuj
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC303000-5G PC303000-1G
APOSPC303000-5GEA 911 PLN
APOSPC303000-5G APOSPC303000-1G
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formuła: C₈H₄ClF₃O₃
MW: 240.57 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11519354
Numer CAS: 959749-82-7