Drukuj
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302997-5G PC302997-1G
APOSPC302997-5GEA 5400 PLN
APOSPC302997-5G APOSPC302997-1G
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formuła: C₉H₇F₃O₄
MW: 236.14 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18398451
Numer CAS: 647855-22-9