Drukuj
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
PC302995-10G PC302995-5G
APOSPC302995-10GEA 3390 PLN
APOSPC302995-10G APOSPC302995-5G
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formuła: C₉H₈F₄O
MW: 208.15 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD22201071
Numer CAS: 1373921-08-4