Drukuj
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC302992-1G PC302992-5G
APOSPC302992-1GEA 2100 PLN
APOSPC302992-1G APOSPC302992-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 97%
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Formuła: C₉H₆F₄O₃
MW: 238.14 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06660258
Numer CAS: 886501-32-2