Drukuj
4'-Chloro-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC302976-10G PC302976-5G PC302976-1G
APOSPC302976-10GEA 2150 PLN
APOSPC302976-10G APOSPC302976-5G APOSPC302976-1G
4'-Chloro-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone 98%
4'-Chloro-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formuła: C₉H₆ClF₃O₂
MW: 238.59 g/mol
Temp. topnienia: 40…43 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06660263
Numer CAS: 886501-62-8