Drukuj
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
PC302969-1G PC302969-5G
APOSPC302969-1GEA 899 PLN
APOSPC302969-1G APOSPC302969-5G
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Formuła: C₁₀H₈F₄O₂
MW: 254.59 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18393873
Numer CAS: 1261570-91-5