Drukuj
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzamide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302963-10G PC302963-5G PC302963-1G
APOSPC302963-10GEA 2250 PLN
APOSPC302963-10G APOSPC302963-5G APOSPC302963-1G
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzamide 97%
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzamide
Formuła: C₉H₈F₃NO₂
MW: 219.16 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09025372
Numer CAS: 916420-53-6