Drukuj
5-Trifluorometoksy-m-toluidyna 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC302962-1G PC302962-5G PC302962-10G
APOSPC302962-1GEA 1160 PLN
APOSPC302962-1G APOSPC302962-5G APOSPC302962-10G
5-Trifluorometoksy-m-toluidyna 98%
5-Trifluorometoksy-m-toluidyna
Formuła: C₈H₈F₃NO
MW: 191.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 73 °C/1mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09025380
Numer CAS: 86256-63-5