Drukuj
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302957-1G PC302957-250MG
APOSPC302957-1GEA 1300 PLN
APOSPC302957-1G APOSPC302957-250MG
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formuła: C₈H₄F₄O₃
MW: 224.11 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18783221
Numer CAS: 1242258-49-6