Drukuj
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302949-10G PC302949-5G PC302949-1G
APOSPC302949-10GEA 2030 PLN
APOSPC302949-10G APOSPC302949-5G APOSPC302949-1G
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzonitrile 98%
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzonitrile
Formuła: C₈H₅ClFNO
Temp. topnienia: 71…73 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115866
Numer CAS: 886497-30-9