Drukuj
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
PC302933-10G PC302933-5G PC302933-1G
APOSPC302933-10GEA 2030 PLN
APOSPC302933-10G APOSPC302933-5G APOSPC302933-1G
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formuła: C₉H₉F₃O₂
MW: 206.16 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18399766
Numer CAS: 1261478-61-8