Drukuj
2'-Methyl-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-(2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
PC302932-10G PC302932-5G PC302932-1G
APOSPC302932-10GEA 1640 PLN
APOSPC302932-10G APOSPC302932-5G APOSPC302932-1G
2'-Methyl-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
2'-Methyl-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formuła: C₁₀H₉F₃O
MW: 202.17 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09832283
Numer CAS: 1017778-01-6