Drukuj
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
PC302922-1G PC302922-5G
APOSPC302922-1GEA 1330 PLN
APOSPC302922-1G APOSPC302922-5G
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formuła: C₁₀H₈F₄O₂
MW: 236.16 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD19687200
Numer CAS: 1323966-46-6