Drukuj
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
PC302919-10G PC302919-5G
APOSPC302919-10GEA 1580 PLN
APOSPC302919-10G APOSPC302919-5G
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formuła: C₉H₈F₄O₂
MW: 224.15 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD22201037
Numer CAS: 1373921-03-9