Drukuj
2-Chloro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC302911-1G PC302911-5G PC302911-10G
APOSPC302911-1GEA 899 PLN
APOSPC302911-1G APOSPC302911-5G APOSPC302911-10G
2-Chloro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2-Chloro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Formuła: C₉H₃ClF₆O₂
MW: 292.56 g/mol
Temp. topnienia: 148…150 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09025365
Numer CAS: 916420-47-8