Drukuj
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzylamine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC302899-10G PC302899-5G PC302899-1G
APOSPC302899-10GEA 4440 PLN
APOSPC302899-10G APOSPC302899-5G APOSPC302899-1G
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzylamine 97%
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzylamine
Formuła: C₈H₉ClFNO
MW: 189.62 g/mol
Temp. topnienia: 55…57 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09832379
Numer CAS: 1017779-65-5
Jednostka: 3259
ADR: 8 II