Drukuj
(5-Methyl-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302896-1G PC302896-5G PC302896-10G
APOSPC302896-1GEA 795 PLN
APOSPC302896-1G APOSPC302896-5G APOSPC302896-10G
(5-Methyl-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 97%
(5-Methyl-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Formuła: C₁₀H₉F₃O₂
Temp. topnienia: 117…120 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09832298
Numer CAS: 1017778-27-6