Drukuj
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC302895-5G PC302895-1G
APOSPC302895-5GEA 812 PLN
APOSPC302895-5G APOSPC302895-1G
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formuła: C₉H₆F₃N
MW: 185.15 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06660290
Numer CAS: 886502-61-0
Jednostka: 3276
ADR: 6.1 III