Drukuj
5-Fluoro-2-methoxybenzamide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302892-10G PC302892-5G PC302892-1G
APOSPC302892-10GEA 1410 PLN
APOSPC302892-10G APOSPC302892-5G APOSPC302892-1G
5-Fluoro-2-methoxybenzamide 98%
5-Fluoro-2-methoxybenzamide
Formuła: C₈H₈FNO₂
MW: 169.15 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06409124
Numer CAS: 704-04-1