Drukuj
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 3-Methyl-5-(trifluoromethyl)-p-anisic acid, Benzoic acid, 4-methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)-
PC302887-5G PC302887-1G
APOSPC302887-5GEA 981 PLN
APOSPC302887-5G APOSPC302887-1G
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formuła: C₁₀H₉F₃O₃
MW: 234.17 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD22682822
Numer CAS: 1431329-61-1