Drukuj
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC302883-10G PC302883-5G PC302883-1G
APOSPC302883-10GEA 1410 PLN
APOSPC302883-10G APOSPC302883-5G APOSPC302883-1G
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formuła: C₉H₈BrF₃O
MW: 269.06 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09025406
Numer CAS: 916420-86-5
Jednostka: 3265
ADR: 8 II