Drukuj
4'-Ethoxy-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302872-5G PC302872-1G
APOSPC302872-5GEA 1740 PLN
APOSPC302872-5G APOSPC302872-1G
4'-Ethoxy-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
4'-Ethoxy-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formuła: C₁₁H₁₁F₃O₂
MW: 232.20 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD13196590
Numer CAS: 851263-13-3