Drukuj
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzylamine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302867-1G PC302867-5G
APOSPC302867-1GEA 795 PLN
APOSPC302867-1G APOSPC302867-5G
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzylamine 98%
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzylamine
Formuła: C₉H₁₁ClFNO
MW: 203.64 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD19687221
Numer CAS: 1323966-28-4