Drukuj
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
PC302858-1G PC302858-5G
APOSPC302858-1GEA 795 PLN
APOSPC302858-1G APOSPC302858-5G
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formuła: C₉H₅ClF₃NO
MW: 235.59 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18393878
Numer CAS: 1261861-63-5