Drukuj
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
PC302853-10G PC302853-5G PC302853-1G
APOSPC302853-10GEA 1680 PLN
APOSPC302853-10G APOSPC302853-5G APOSPC302853-1G
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formuła: C₉H₇F₃O
MW: 188.15 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16652409
Numer CAS: 116070-39-4