Drukuj
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302852-5G PC302852-1G
APOSPC302852-5GEA 1020 PLN
APOSPC302852-5G APOSPC302852-1G
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formuła: C₉H₆ClF₃O₂
MW: 238.6 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09025410
Numer CAS: 916420-92-3
Jednostka: 3265
ADR: 8 III