Drukuj
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC302851-10G PC302851-5G PC302851-1G
APOSPC302851-10GEA 2030 PLN
APOSPC302851-10G APOSPC302851-5G APOSPC302851-1G
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formuła: C₉H₆F₃NO
Temp. topnienia: 52…55 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD13185685
Numer CAS: 447-93-8
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III