Drukuj
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302850-5G PC302850-1G PC302850-25G
APOSPC302850-5GEA 421 PLN
APOSPC302850-5G APOSPC302850-1G APOSPC302850-25G
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formuła: C₉H₇F₃O₃
MW: 220.15 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD13185682
Numer CAS: 276861-63-3