Drukuj
3-Fluoro-5-(pentafluorothio)phenylacetonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302846-1G PC302846-5G
APOSPC302846-1GEA 1740 PLN
APOSPC302846-1G APOSPC302846-5G
3-Fluoro-5-(pentafluorothio)phenylacetonitrile 98%
3-Fluoro-5-(pentafluorothio)phenylacetonitrile
Formuła: C₈H₅F₆NS
MW: 261.18 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16652460
Jednostka: 3276
ADR: 6.1 III