Drukuj
3'-Fluoro-5'-(pentafluorothio)acetophenone 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302844-1G PC302844-5G
APOSPC302844-1GEA 1740 PLN
APOSPC302844-1G APOSPC302844-5G
3'-Fluoro-5'-(pentafluorothio)acetophenone 98%
3'-Fluoro-5'-(pentafluorothio)acetophenone
Formuła: C₈H₆F₆OS
MW: 264.18 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16652464
Numer CAS: 1240257-57-1