Drukuj
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC302820-5G PC302820-1G PC302820-25G
APOSPC302820-5GEA 656 PLN
APOSPC302820-5G APOSPC302820-1G APOSPC302820-25G
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formuła: C₉H₇F₃O
MW: 188.15 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06660200
Numer CAS: 886498-85-7