Drukuj
(2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC302815-1G PC302815-5G
APOSPC302815-1GEA 1080 PLN
APOSPC302815-1G APOSPC302815-5G
(2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 97%
(2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Formuła: C₁₀H₉F₃O₃
MW: 234.17 g/mol
Temp. topnienia: 148…150 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09832328
Numer CAS: 1017779-10-0