Drukuj
2'-Methoxy-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC302814-10G PC302814-5G PC302814-1G
APOSPC302814-10GEA 1410 PLN
APOSPC302814-10G APOSPC302814-5G APOSPC302814-1G
2'-Methoxy-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone 98%
2'-Methoxy-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formuła: C₁₀H₉F₃O₃
Temp. topnienia: 45…47 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08062375
Numer CAS: 468074-92-2