Drukuj
2-Methoxy-5-(pentafluorothio)benzyl bromide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302813-1G PC302813-5G PC302813-250MG
APOSPC302813-1GEA 1420 PLN
APOSPC302813-1G APOSPC302813-5G APOSPC302813-250MG
2-Methoxy-5-(pentafluorothio)benzyl bromide 98%
2-Methoxy-5-(pentafluorothio)benzyl bromide
Formuła: C₈H₈BrF₅OS
MW: 327.11 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16652488
Numer CAS: 1240257-53-7