Drukuj
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC302810-1G PC302810-5G PC302810-25G
APOSPC302810-1GEA 290 PLN
APOSPC302810-1G APOSPC302810-5G APOSPC302810-25G
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formuła: C₉H₈BrF₃O
MW: 269.06 g/mol
Temp. topnienia: 42…45 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115980
Numer CAS: 886500-59-0
Jednostka: 3261
ADR: 8 II