Drukuj
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzamide
PC302804-5G PC302804-1G
APOSPC302804-5GEA 4240 PLN
APOSPC302804-5G APOSPC302804-1G
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzamide 97%
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzamide
Formuła: C₉H₇F₄NO₂
MW: 237.15 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD22201042
Numer CAS: 1373920-76-3