Drukuj
2-Fluoro-4-methoxybenzamide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302803-10G PC302803-5G PC302803-1G
APOSPC302803-10GEA 1630 PLN
APOSPC302803-10G APOSPC302803-5G APOSPC302803-1G
2-Fluoro-4-methoxybenzamide 97%
2-Fluoro-4-methoxybenzamide
Formuła: C₈H₈FNO₂
MW: 169.15 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01117440
Numer CAS: 874804-31-6