Drukuj
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzylamine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC302796-10G PC302796-5G PC302796-1G
APOSPC302796-10GEA 1860 PLN
APOSPC302796-10G APOSPC302796-5G APOSPC302796-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzylamine 98%
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzylamine
Formuła: C₈H₉ClFNO
MW: 189.62 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06660327
Numer CAS: 886761-60-0
Jednostka: 2735
ADR: 8 III