Drukuj
Bromek 2,6-difluoro-4-metoksybenzylu
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-(Bromomethyl)-1,3-difluoro-5-methoxybenzene
PC302792-10G PC302792-5G PC302792-1G
APOSPC302792-10GEA 1800 PLN
APOSPC302792-10G APOSPC302792-5G APOSPC302792-1G
Bromek 2,6-difluoro-4-metoksybenzylu
Bromek 2,6-difluoro-4-metoksybenzylu
Formuła: C₈H₇BrF₂O
MW: 237.04 g/mol
Temp. topnienia: 43…46 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115925
Numer CAS: 94278-68-9
Jednostka: 3261
ADR: 8 II