Drukuj
2,6-Difluoro-3-methoxybenzyl bromide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC302791-10G PC302791-5G PC302791-1G
APOSPC302791-10GEA 1640 PLN
APOSPC302791-10G APOSPC302791-5G APOSPC302791-1G
2,6-Difluoro-3-methoxybenzyl bromide 98%
2,6-Difluoro-3-methoxybenzyl bromide
Formuła: C₈H₇BrF₂O
MW: 237.04 g/mol
Temp. topnienia: 53…56 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115906
Numer CAS: 886498-55-1
Jednostka: 3261
ADR: 8 II