Drukuj
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzamide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302790-10G PC302790-5G PC302790-1G
APOSPC302790-10GEA 1800 PLN
APOSPC302790-10G APOSPC302790-5G APOSPC302790-1G
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzamide 98%
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzamide
Formuła: C₈H₄Cl₂F₃NO
Temp. topnienia: 125…128 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11519346
Numer CAS: 53012-81-0