Drukuj
2,3-Difluoro-6-methoxybenzyl bromide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC302788-10G PC302788-5G PC302788-1G
APOSPC302788-10GEA 1740 PLN
APOSPC302788-10G APOSPC302788-5G APOSPC302788-1G
2,3-Difluoro-6-methoxybenzyl bromide 97%
2,3-Difluoro-6-methoxybenzyl bromide
Formuła: C₈H₇BrF₂O
Temp. topnienia: 46…48 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04116023
Numer CAS: 886501-83-3
Jednostka: 3261
ADR: 8,II