Drukuj
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC302764-10G PC302764-5G PC302764-1G
APOSPC302764-10GEA 1930 PLN
APOSPC302764-10G APOSPC302764-5G APOSPC302764-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzonitrile 98%
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzonitrile
Formuła: C₈H₅ClFNO
Temp. topnienia: 100…104 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06660326
Numer CAS: 886761-59-7
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III