Drukuj
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)aniline 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302758-5G PC302758-10G
APOSPC302758-5GEA 73.1 PLN
APOSPC302758-5G APOSPC302758-10G
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)aniline 97%
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)aniline
Formuła: C₇H₅ClF₃NO
MW: 211.57 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06410919
Numer CAS: 326-64-7