Drukuj
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC302756-1G PC302756-5G PC302756-10G
APOSPC302756-1GEA 1020 PLN
APOSPC302756-1G APOSPC302756-5G APOSPC302756-10G
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenol 98%
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenol
Formuła: C₈H₇F₃O
MW: 176.14 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09832294
Numer CAS: 1017778-16-3
Jednostka: 3261
ADR: 8 III